4-Methoxybenzonitrile
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo COBBCA-4623-100G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
4-Methoxybenzonitrile
Codice catalogo COBBCA-4623-100G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 874-90-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
- Numero CAS:874-90-8
- Formula:C₈H₇NO
- Numero MDL:MFCD00001818
- Molecular Weight:133.15 g/mol
- Punto di ebollizione:256 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:57…60 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:212-871-6
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g



