5-Fluoro-2-nitroanisole
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo COBBAN-1018-100G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
5-Fluoro-2-nitroanisole
Codice catalogo COBBAN-1018-100G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 448-19-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
- Numero CAS:448-19-1
- Formula:C₇H₆FNO₃
- Numero MDL:MFCD00077541
- Molecular Weight:171.13 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g



