5-Fluoro-2-nitroanisole
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo COBBAN-1018-25G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
5-Fluoro-2-nitroanisole
Codice catalogo COBBAN-1018-25G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 448-19-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
- Numero CAS:448-19-1
- Formula:C₇H₆FNO₃
- Numero MDL:MFCD00077541
- Molecular Weight:171.13 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



