6-Bromochromone
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo COBBOT-0920-1G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
6-Bromochromone
Codice catalogo COBBOT-0920-1G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 51483-92-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 6-Bromo-4H-chromen-4-one
- Numero CAS:51483-92-2
- Formula:C₉H₅BrO₂
- Numero MDL:MFCD00239369
- Molecular Weight:225.0388 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



