6-Bromochromone
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo COBBOT-0920-25G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
6-Bromochromone
Codice catalogo COBBOT-0920-25G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 51483-92-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 6-Bromo-4H-chromen-4-one
- Numero CAS:51483-92-2
- Formula:C₉H₅BrO₂
- Numero MDL:MFCD00239369
- Molecular Weight:225.0388 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



