2,4-Dichloropyridine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo COBBOS-7440-100G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
2,4-Dichloropyridine
Codice catalogo COBBOS-7440-100G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 26452-80-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:26452-80-2
- Formula:C₅H₃Cl₂N
- Numero MDL:MFCD00955618
- Molecular Weight:147.99 g/mol
- EINECS:247-717-7
- UN:2810
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g



