Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo COBBIN-0051-25G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
4-Fluoroindole
Codice catalogo COBBIN-0051-25G
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS:  387-43-9
4-Fluoroindole
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  387-43-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Fluoro-1H-indole
  • Numero CAS:387-43-9
  • Formula:C₈H₆FN
  • Numero MDL:MFCD00055992
  • Molecular Weight:135.14 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche