4-Fluoroindole
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo COBBIN-0051-5G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
4-Fluoroindole
Codice catalogo COBBIN-0051-5G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 387-43-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Fluoro-1H-indole
- Numero CAS:387-43-9
- Formula:C₈H₆FN
- Numero MDL:MFCD00055992
- Molecular Weight:135.14 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g