4-Bromoindole
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo COBBIN-0043-5G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
4-Bromoindole
Codice catalogo COBBIN-0043-5G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 52488-36-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Bromo-1H-indole
- Numero CAS:52488-36-5
- Formula:C₈H₆BrN
- Numero MDL:MFCD00671502
- Molecular Weight:196.05 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



