4-Pentylcyclohexanone
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo COBBOS-7417-100G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
4-Pentylcyclohexanone
Codice catalogo COBBOS-7417-100G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 61203-83-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:61203-83-6
- Formula:C₁₁H₂₀O
- Numero MDL:MFCD00059581
- Molecular Weight:168.28 g/mol
- EINECS:406-670-4
- UN:3082
- ADR:9,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g