2,6-Dimethoxypyridine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo COBBOS-7563-100G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
2,6-Dimethoxypyridine
Codice catalogo COBBOS-7563-100G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 6231-18-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:6231-18-1
- Formula:C₇H₉NO₂
- Numero MDL:MFCD00006266
- Molecular Weight:139.15 g/mol
- Punto di ebollizione:178 °C (1013 hPa)
- Densità:1,05 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:228-334-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g



