2,6-Dichloropyridine
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo COBBOS-7427-5G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
2,6-Dichloropyridine
Codice catalogo COBBOS-7427-5G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 2402-78-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:2402-78-0
- Formula:C₅H₃Cl₂N
- Numero MDL:MFCD00006244
- Molecular Weight:147.99 g/mol
- Punto di ebollizione:211 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:83…86 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:219-282-3
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



