3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo COBBHC-2474-5G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Codice catalogo COBBHC-2474-5G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 6342-77-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
- Numero CAS:6342-77-4
- Formula:C₁₀H₁₂O₃
- Numero MDL:MFCD00002772
- Molecular Weight:180.2 g/mol
- Punto di ebollizione:302 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:92 °C
- EINECS:228-738-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g



