6-Bromonicotinic acid
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo COBBCA-4051-25G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
6-Bromonicotinic acid
Codice catalogo COBBCA-4051-25G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 6311-35-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
- Numero CAS:6311-35-9
- Formula:C₆H₄BrNO₂
- Numero MDL:MFCD01927100
- Molecular Weight:202.01 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



