3-Bromosalicylaldehyde
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo COBBCA-4212-1G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
3-Bromosalicylaldehyde
Codice catalogo COBBCA-4212-1G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 1829-34-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
- Numero CAS:1829-34-1
- Formula:C₇H₅BrO₂
- Numero MDL:MFCD00016587
- Molecular Weight:201.02 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



