5-Bromopicolinamide
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo COBBCA-4207-5G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
5-Bromopicolinamide
Codice catalogo COBBCA-4207-5G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 90145-48-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
- Numero CAS:90145-48-5
- Formula:C₆H₅BrN₂O
- Numero MDL:MFCD04066715
- Molecular Weight:201.0200 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



