Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Bromosalicylaldehyde
3-Bromosalicylaldehyde
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo COBBCA-4212-25G
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
3-Bromosalicylaldehyde
Codice catalogo COBBCA-4212-25G
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS:  1829-34-1
3-Bromosalicylaldehyde
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  1829-34-1
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
  • Numero CAS:1829-34-1
  • Formula:C₇H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD00016587
  • Molecular Weight:201.02 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g