5-Fluoronicotinamide
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo COBBPY-7933-1G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
5-Fluoronicotinamide
Codice catalogo COBBPY-7933-1G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 70-58-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:70-58-6
- Formula:C₆H₅FN₂O
- Numero MDL:MFCD00160352
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



