Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, INdEX™
100/500, Vetro, 100×500 mm
Codice catalogo 18-1104-15
Nome del fornitore:   Cytiva
Columns, INdEX™
Codice catalogo 18-1104-15
Nome del fornitore:  Cytiva
Columns, INdEX™
Columns, INdEX™
100/500, Vetro, 100×500 mm
Price
SFr. 7’670.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
INdEX™ columns are easy-to-use, general purpose, glass columns well-suited for applications such as process development and diagnostics production. These columns are characterised by their simple design and the novel, axial compression packing method that yields a densely packed bed in under 10 minutes.
  • Scalable from inner diameters of 70 to 200 mm and bed volumes from 0,1 to 25 L
  • For use with an array of techniques and chromatography media, especially Sepharose Fast Flow
  • Proven distribution system
  • Dynamic axial compression yields densely packed, highly efficient beds
  • Materials include electropolished stainless steel, borosilicate glass and polymers
  • Packing devices for longer bed heights
Specifiche
  • Descrizione:
    100/500
  • Seq:
    03
  • Colonna:
    Vetro
  • Dimensione delle sfere:
    100×500 mm
  • Cat. No.:
    18-1104-15
  • Pressione max.:
    3 bar
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Connector, 25 mm TC, I.Ø 22 mm, 51 mm TC, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    Connector, 25 mm TC, I.Ø 22 mm, 51 mm TC, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    18-1012-69
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 440.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Connector, 25 mm TC-M6 threaded, for INdEX™ 70 and INdEX™ 100 columns
    Connector, 25 mm TC-M6 threaded, for INdEX™ 70 and INdEX™ 100 columns
    18-1031-09
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - 139.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • T-junction, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    T-junction, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    18-1104-29
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 670.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Valves, 4-port, 4-way, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    Valves, 4-port, 4-way, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    18-5758-01
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 2 740.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tubing with sanitary fitting, PVC, 25 mm TC, (I.Ø×L) 6×1500 mm, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    Tubing with sanitary fitting, PVC, 25 mm TC, (I.Ø×L) 6×1500 mm, for INdEX™ 70, INdEX™ 100, INdEX™ 140 and INdEX™ 200 columns
    18-0005-45
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 632.00 SFr.