Orders LinkContactUsLinkComponent
Razor blades, Gem®
Razor blades, Gem®
Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in alluminio, 100 lame a dispenser, Acciaio al carbonio, 0,22 mm, 38×19 mm
Codice catalogo PERS62-0325
Nome del fornitore:   PERSONNA MEDICAL
Razor blades, Gem®
Codice catalogo PERS62-0325
Nome del fornitore:  PERSONNA MEDICAL
Razor blades, Gem®
Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in alluminio, 100 lame a dispenser, Acciaio al carbonio, 0,22 mm, 38×19 mm
Price
SFr. 1’860.00
Log in per disponibilità
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
  • High precision, sharpness and safety
  • Made from carbon steel or from stainless steel
Carbon steel blades are suitable for ISO Class 7 cleanroom environments.
Stainless steel blades are suitable for ISO Class 5, 6 and 7 cleanroom environments.
Specifiche
  • Descrizione:
    Lame per rasoio a bordo singolo, Gem® Scientific, 3 sfaccettature, retro in alluminio, 100 lame a dispenser
  • L×L:
    38×19 mm
  • Materiale:
    Acciaio al carbonio
  • Spessore:
    0,22 mm