Instrument dishes
500 ml, 110×210×35 mm
Codice catalogo BURK4230-2050
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Trays for various uses. In laboratories, doctors’ surgeries, hospitals, pharmacies, the foodstuffs industry - wherever there is a need for clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts.
- Melamine, white
- Tray without lid
Lid available as accessory.
Specifiche
- Capacità:500 ml
- L×P×A:110×210×35 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..