8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
8-channel handheld screw cap capper/decapper with stand, for Matrix® style tubes
479-1200
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
479-1200
Questo tappatore/detappatore consente l'elaborazione manuale ergonomica di un rack completo di provette Matrix® o Nunc™ Cryobank o Bank-It™ in meno di un minuto. Progettato per tappare le provette alla coppia ottimale per mantenere l'integrità del campione e prevenirne la perdita durante lo stoccaggio.
Funzionamento con interruttore a levetta
- La grande barra di espulsione semplifica lo smaltimento e la sostituzione dei tappi usati
Velocità: 4 secondi per tappare/detappare 8 tubi
L×P×A: 50,8×95×251 mm
Peso: 0,44 kg
Alimentazione: ingresso 100 - 240 V, 60 - 50 Hz; uscita 12 V, 1,0 amp
: Fornito con batteria ricaricabile da 12 V e supporto.
- Descrizione:8-channel handheld screw cap capper/decapper with stand, for Matrix® style tubes
- Cat. No.:479-1200
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement