Calorimetric standards
Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500, 500 g
Codice catalogo PARR3416
Nome del fornitore: PARR
Vai a
Product Details & Documents
Calorific standard in powder or pellet form for standardising all oxygen bomb calorimeters.
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 g
- Descrizione:Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500