Orders LinkContactUsLinkComponent
Calorimetric standards
Calorimetric standards
Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500, 500 g
Codice catalogo PARR3416
Nome del fornitore:   PARR
Calorimetric standards
Codice catalogo PARR3416
Nome del fornitore:  PARR
Numero CAS:  
Calorimetric standards
Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500, 500 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 2’100.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Calorific standard in powder or pellet form for standardising all oxygen bomb calorimeters.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 g
  • Descrizione:
    Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 500