Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved, bianco, 11,0 L, 293 mm, 245 mm
RIXI7-5101-110
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
- Capacità:11,0 L
- Colore:bianco
- Descrizione:Bucket with plastic handle and lid, UN-Y approved
- Altezza:245 mm
- Seq:13
- Ø:293 mm
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- RIXI8-7100-100Coperchio a leva per secchio da 10 L, PP, resistente all'acqua1 * 48 ST - SFr. 103.00
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione