Orders LinkContactUsLinkComponent
Concentrator
Concentrator
Concentratore, soluzioni, per usi con Tube-O-DIALYZER™, 125 mL
Codice catalogo 786-143
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Concentrator
Codice catalogo 786-143
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  
Concentrator
Concentratore, soluzioni, per usi con Tube-O-DIALYZER™, 125 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 151.00
Log in per disponibilità
1 * 125 mL
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    125 mL
  • Descrizione:
    Concentratore, soluzioni, per usi con Tube-O-DIALYZER™