Gel drying solution for protein gels
Gel drying solution
Codice catalogo 786-685
Nome del fornitore: G-Biosciences
Vai a
Product Details & Documents
This gel drying solution effectively and evenly dries protein electrophoresis gels by the mechanism of passive evaporation and is suitable for permanent gel storage and densitometry.
- Ready to use
- Regulates rate of drying
- Prevents cracking of the gel
- Compatible with all drying membranes
Documents
Specifiche
- Descrizione:Gel drying solution
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..