Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles, Nylon, 130 mm, 50 mm, Wire, 340 mm
REIT10000403
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
- Materiale setola:Nylon
- Testa della spazzola Ø:50 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles
- Seq:09
- Lunghezza totale:340 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:130 mm