Sealing tapes, flat
Nastro sigillante piatto, spessore 22 mm, 7,0 mm
Codice catalogo BOHLH959-34
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
- Tasteless and not ageing
- Temperature resistance from −200 to +270 °C
- Self-adhesive and physiologically safe
- Almost universal chemical resistance
- Quick and easy assembly, good sealing also on uneven surfaces
Different lengths available.
Colour: White
Specifiche
- Larghezza:7,0 mm
- Descrizione:Nastro sigillante piatto, spessore 22 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..