Nuts, hexagonal, BOLA
M 4, 5,0 mm, 7 mm, 0,7 mm, PTFE
Codice catalogo BOHLH1132-14
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Specifiche
- Altezza:5,0 mm
- Materiale:PTFE
- Ø testa:7 mm
- Filettatura:M 4
- Passo:0,7 mm