Nuts, hexagonal, BOLA
M 8, 9,0 mm, 13 mm, 1,25 mm, PTFE
Codice catalogo BOHLH1132-26
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Specifiche
- Altezza:9,0 mm
- Materiale:PTFE
- Ø testa:13 mm
- Filettatura:M 8
- Passo:1,25 mm