Sample dippers, BOLA
Recipiente per campionatore a immersione, con manico e foro (Ø 8 mm), PTFE, 175 mm, 60 mm
Codice catalogo BOHLH1138-16
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
- Chemical resistance and temperature resistance
- Handle and holes in wall and botton
: FDA conform.
Specifiche
- Ø:60 mm
- Descrizione:Recipiente per campionatore a immersione, con manico e foro (Ø 8 mm)
- Lunghezza:175 mm
- Materiale:PTFE