Sample dippers, BOLA
Recipiente per campionatore a immersione, con manico e foro (Ø 12 mm), PTFE, 140 mm, 100 mm
BOHLH1138-24
Sample vessels suitable for washing, rinsing or dipping solids in aggressive, or pure substances.
- Chemical resistance and temperature resistance
- Handle and holes in wall and botton
: FDA conform.
- Ø:100 mm
- Descrizione:Recipiente per campionatore a immersione, con manico e foro (Ø 12 mm)
- Lunghezza:140 mm
- Materiale:PTFE