Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, PTFE
Stoppers, PTFE
bianco, 45/40
N° de catalogue BOHLH937-10
Fournisseur:   Bohlender
Stoppers, PTFE
N° de catalogue BOHLH937-10
Fournisseur:  Bohlender
Stoppers, PTFE
Stoppers, PTFE
bianco, 45/40
Prix
SFr. 98.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are easily removable and can be used without grease.
  • PTFE
  • Temperature resistance from −200 to + 250 °C
  • Chemical resistance
  • FDA conform
The stoppers can expand under heat which might lead to a breaking of the ground joint sockets.
Spécifications
  • Cono (NS):
    45/40
  • Colore:
    bianco
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.