Double spatulas, BOLA
120 mm, 16 mm, bianco
Codice catalogo BOHLH915-02
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, white.
- With tapered ends
- Universal chemical resistance
- Temperature resistant from −200 to +250 °C
- Suitable for food contact (FDA conform)
Specifiche
- Colore:bianco
- Lunghezza:120 mm
- Seq:01
- Larghezza lama:16 mm