Screws with countersunk, BOLA
9,3 mm, M 5, 0,8 mm, PTFE, 30 mm
Codice catalogo BOHLH1124-18
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- FDA conform
- Similar to DIN 963/DIN EN ISO 2009
Specifiche
- Materiale:PTFE
- Ø testa:9,3 mm
- Filettatura:M 5
- Lunghezza utile:30 mm
- Passo:0,8 mm