Screws with countersunk, BOLA
15,8 mm, M 8, 1,25 mm, PTFE, 40 mm
Codice catalogo BOHLH1124-26
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- FDA conform
- Similar to DIN 963/DIN EN ISO 2009
Specifiche
- Materiale:PTFE
- Ø testa:15,8 mm
- Filettatura:M 8
- Lunghezza utile:40 mm
- Passo:1,25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..