Washers, BOLA
M 5 thread, 10 mm
Codice catalogo BOHLH1126-18
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from −200 to +250 °C
- Universal chemical resistance
- FDA conform
- Similar to DIN 125-1
Specifiche
- Ø:10 mm
- Descrizione:M 5 thread