Adapters, PTFE, GL thread, BOLA
GL 14, 3,0 mm
Catalog # BOHLD730-12
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Adaptor made of glass-fibre reinforced PTFE.
- Transition from pump thread M20x1,5 to GL thread
- Pressure resistant connection of maximum 10 bar of hardwalled tubing
- Universal chemical resistance
- Temperature resistant from –200 to +250 °C
Specifications
- Ø foro:3,0 mm
- Filettatura:GL 14
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.