Jars with screw cap
750 ml, 117 mm, 91 mm
Codice catalogo SEMA5749
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with tight screw cap.
Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.
Specifiche
- Ø est:117 mm
- Capacità:750 ml
- Altezza:91 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.