Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetato, 100 ml
Codice catalogo HACH1490932
Nome del fornitore:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Codice catalogo HACH1490932
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetato, 100 ml
Numero CAS:  
Price
62.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di tampone pH:
    Acetato
  • Conf:
    100 ml
  • Valore pH:
    4,0