Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Microscopio a fluorescenza LED a contrasto di fase, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
Codice catalogo 630-1272
Nome del fornitore:   ZEISS
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Codice catalogo 630-1272
Nome del fornitore:  ZEISS
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Upright microscopes, Axio Lab.A1
Microscopio a fluorescenza LED a contrasto di fase, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
Price
SFr. 15’543.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
L'Axio Lab.A1 è stato progettato per applicazioni biomediche.
  • Applicazioni in campo chiaro, contrasto di fase, polarizzazione o fluorescenza eseguite con obiettivi IC²S
  • Illuminazione a LED disponibile come opzione
  • Fluorescenza LED eccitata in UV e blu
  • Studio di piccole strutture in postura rilassata
  • Trattamento antimicotico per zone tropicali
Offrono flessibilità nell'analisi dei difetti, nel controllo qualità e nei test sui materiali. Versioni di stativo per ortoscopia o conoscopia per esaminare materiali birifrangenti. Si prega di contattare l'ufficio vendite Avantor locale per ulteriori dettagli.
Certifications: Design ergonomico omologato TÜV per un maggiore comfort.
Specifiche
  • Ingrandimento:
    10×, 40× φ, 100×
  • Descrizione:
    Microscopio a fluorescenza LED a contrasto di fase
  • Seq:
    05
  • Tipo:
    Trinocular
  • Cat. No.:
    630-1272
  • Oculari:
    WF 10×/23 mm
  • Illuminazione:
    Alogena
  • Revolver portaobiettivi:
    5 posizioni
  • Tavolino:
    75×30 mm
  • Messa a fuoco:
    Coarse with tension adjustment
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    630-2581
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 320.15
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dust cover
    Dust cover
    ZEIS4155101901000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 15.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Voltaggio
    Potenza
    Disponibilità
    Price
  • Lampadina alogena
    Lampadina alogena
    630-2389
    12 V
    35 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • LED spot 12 V/3×2 W
    LED spot 12 V/3×2 W
    ZEIS0000000552376
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base plate for stability
    Base plate for stability
    ZEIS4300379100000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 92.15
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Intermediate plate for tubes
    Intermediate plate for tubes
    ZEIS4237329040000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore 60C 1/2" 0,5x (per videocamera da 1/2" con attacco a C)
    Adattatore 60C 1/2" 0,5x (per videocamera da 1/2" con attacco a C)
    630-1424
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 787.55
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Involucro parapolvere K (300x190x400 mm)
    Involucro parapolvere K (300x190x400 mm)
    630-0393
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Involucro parapolvere G (570x135x650 mm)
    Involucro parapolvere G (570x135x650 mm)
    630-0394
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    630-0400
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    630-0401
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 824.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Polarizzatore 32 mm
    Polarizzatore 32 mm
    630-0420
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 392.35
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compensator Lambda/4, 6×20
    Compensator Lambda/4, 6×20
    630-0422
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 600.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set di ricariche per marcatore
    Set di ricariche per marcatore
    630-2388
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Marcatore per obbiettivi W 0,8
    Marcatore per obbiettivi W 0,8
    630-2387
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 309.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fixed polarizer
    Fixed polarizer
    ZEIS4277010000000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 402.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Polarizer D, 90° rotatable, removable
    Polarizer D, 90° rotatable, removable
    ZEIS4277060000000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 707.75
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Polarizer rotatable with color filter carrier
    Polarizer rotatable with color filter carrier
    ZEIS4277070000000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 826.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Specimen slide holder for one-hand operation
    Specimen slide holder for one-hand operation
    ZEIS4323010000000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 213.75
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    630-0343
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    ZEIS4261120000000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 746.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Modello
    Risoluzione
    Disponibilità
    Price
  • Digital camera
    Digital camera
    ZEIS4265109901000
    AxioCam HRc
    1,4 MP
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Voltaggio
    Potenza
    Disponibilità
    Price
  • Lampadina alogena con riflettor
    Lampadina alogena con riflettor
    ZEIS0000000488372
    12 V
    50 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 11.03
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Voltaggio
    Potenza
    Disponibilità
    Price
  • Lampadina alogena
    Lampadina alogena
    630-1711
    6 V
    30 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 50.12
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    ZEIS4103800300000