Upright microscopes, Axio Lab.A1
Phase contrast microscope, Trinoculare, 10×, 40× φ, 100×
Catalog # 630-1271
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
L'Axio Lab.A1 è stato progettato per applicazioni biomediche.
- Applicazioni in campo chiaro, contrasto di fase, polarizzazione o fluorescenza eseguite con obiettivi IC²S
- Illuminazione a LED disponibile come opzione
- Fluorescenza LED eccitata in UV e blu
- Studio di piccole strutture in postura rilassata
- Trattamento antimicotico per zone tropicali
Offrono flessibilità nell'analisi dei difetti, nel controllo qualità e nei test sui materiali. Versioni di stativo per ortoscopia o conoscopia per esaminare materiali birifrangenti. Si prega di contattare l'ufficio vendite Avantor locale per ulteriori dettagli.
Certifications: Design ergonomico omologato TÜV per un maggiore comfort.
Specifications
- Ingrandimento:10×, 40× φ, 100×
- Descrizione:Phase contrast microscope
- Seq:04
- Tipo:Trinoculare
- Cat. No.:630-1271
- Oculari:WF 10×/23 mm
- Illuminazione:Alogena
- Revolver portaobiettivi:5 posizioni
- Tavolino:75×30 mm
- Messa a fuoco:Coarse with tension adjustment
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 630-2581Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-directionLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 320.15
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneVoltaggioPotenzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 630-1424Adattatore 60C 1/2" 0,5x (per videocamera da 1/2" con attacco a C)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 787.55
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ZEIS4277060000000Polarizer D, 90° rotatable, removableLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 707.75
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ZEIS4277070000000Polarizer rotatable with color filter carrierLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 826.50
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ZEIS4323010000000Specimen slide holder for one-hand operationLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 213.75
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- 630-0343Polarizer fixed with lambda plate rotatableLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneModelloRisoluzioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneVoltaggioPotenzaAvailabilityPrice
- ZEIS0000000488372Lampadina alogena con riflettor12 V50 WLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 11.03
Product Information
- Catalog #DescrizioneVoltaggioPotenzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ZEIS4103800300000Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layoutLog in for availability1 * 1 ST