Dry box gloves
Mani in neoprene leggero, finitura per una presa sicura, per usi con maniche, 9, nero, 0,017 gauge
Catalog # LBCP5006100
Supplier: LABCONCO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Dimensione del guanto:9
- Colore:nero
- Spessore:0,017 gauge
- Modello:Mani in neoprene leggero, finitura per una presa sicura, per usi con maniche