Orders LinkContactUsLinkComponent
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
Tubo di diluizione di ricambio, graduazioni color ambra, tacche a 10 ml
Codice catalogo HECH41370020
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Einhorn's saccharometer
Codice catalogo HECH41370020
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
Tubo di diluizione di ricambio, graduazioni color ambra, tacche a 10 ml
Price
4.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fermentation saccharometers are used for the estimation of sugar in urine and diabetes diagnostic.
The carbon dioxide created in the fermenting process would rise to the top of the closed tube and force the level of liquid down.
The percentage of sugar could be read off the graduated scale on the closed tube side of the apparatus.
Specifiche
  • Descrizione:
    Tubo di diluizione di ricambio, graduazioni color ambra, tacche a 10 ml