Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi a vite
Tappi a vite
GL 28
Codice catalogo HECH41326028
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
Codice catalogo HECH41326028
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
GL 28
Price
43.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, nero.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 110 °C
  • I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
Specifiche
  • Filettatura:
    GL 28