Tappi a vite
GL 25
Catalog # HECH41326025
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
PP, nero.
Ottima resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 110 °C
- I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Specifications
- Filettatura:GL 25
- Seq:2