Stopcocks, straight or multi-way bore
3 mm, 8 mm
Codice catalogo BURK8610-0003
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
PTFE.
- Resistant to compression max. 1 bar
- Vacuum suitable
- Autoclavable
Dokumente
BURK8610-0006_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Ø foro:3 mm
- Per tubo con Ø interno:8 mm