Orders LinkContactUsLinkComponent
Agitatore magnetico, FABdrive
Agitatore magnetico, FABdrive
FABcontrol, spina UE
Catalog # 442-0840
Agitatore magnetico, FABdrive
Catalog # 442-0840
Supplier:  
Agitatore magnetico, FABdrive
Agitatore magnetico, FABdrive
FABcontrol, spina UE
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
[EN]CONTROL UNIT - 2MAG FABCONTROL CH 1 * 1 pezzi Catalog #442-0841
Product 442-0841 is a replacement for 442-0840 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox completamente incapsulato, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
  • Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie, per fondi di recipienti spessi o per recipienti con doppio rivestimento
  • Ideale per l'integrazione in sistemi ingegneristici e processazione industriale
Classe di protezione IP: IP 65
FABcontrol (unità di controllo esterna da ordinare separatamente). Potenza: 100 W
Unità di controllo in acciaio inox per il collegamento di un'unità di agitazione FABdrive.
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
Allarme acustico in caso di diminuzione della velocità al di sotto del valore impostato
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per le impostazioni della velocità e SoftStart (variabile da 20 a 99 secondi) e velocità effettiva
IP protection class: IP 20
Certifications: Classe di protezione IP: IP 20
Specifications
  • Descrizione:
    FABcontrol, spina UE
  • Seq:
    012
  • Cat. No.:
    442-0840
  • Peso:
    2,0 kg
  • Modello:
    FABcontrol
  • Intervallo di velocità:
    80 - 990 min⁻¹
  • L×P×A:
    200×175×51 mm
  • Potenza in ingresso:
    40 W
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • TMAG44900
    Ancoretta magnetica Satellite 140, rotonda, treppiedi, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 737.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 442-0818
    Prolunga per serie MAXdrive e FABdrive, lunghezza 3 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • TMAG48600
    Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • TMAG44070
    Ancoretta magnetica Asteroid 70, triangolare, convesso, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 361.00