Control units
MIXcontrol 20, spina EU
442-0768
- Descrizione:MIXcontrol 20, spina EU
- Seq:03
- Cat. No.:442-0768
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 20
- Intervallo di velocità:100 - 1600 min⁻¹
- L×P×A:200×155×38 mm
- Potenza in ingresso:20 W
Ammonio persolfato (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
#: 21300.293
: VWR Chemicals