Control units
MIXcontrol 20, spina UK
Catalog # 442-0770
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:MIXcontrol 20, spina UK
- Seq:04
- Cat. No.:442-0770
- Peso:1,9 kg
- Modello:MIXcontrol 20
- Intervallo di velocità:100 - 1600 min⁻¹
- L×P×A:200×155×38 mm
- Potenza in ingresso:20 W